Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 x 1 L | Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution | 95,70 € |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Tyrode′s Salts, Without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description Modified, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description With 2000 mg/L glucose, without calcium chloride and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form liquid | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Tyrode′s buffer | Tyrode′s buffer | HBSS, salt solutions | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tyrode′s Salts
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?