Documenti fondamentali
T211800
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rMeU Phosphoramidite
Sinonimo/i:
5′-Dimethoxytrityl-3′-[(2-cyanoethyl)- (N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite- 2′-O-(2-methoxyethyl)-5-methyluridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H55N4O10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
818.89
Codice UNSPSC:
41116105
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Stato
powder
Impurezze
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% CET-H-Phosphonate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DIPA-H-Phosphonate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rTmoe (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rTmoe -amidate (reversed phase HPLC)
≤0.5% H-Phosphonat (reversed phase HPLC)
≤0.5% O3, O5-Bis-DMT-rTmoe (reversed phase HPLC)
≤0.5% P(III) 100-169ppm (31P-NMR)
≤3 wt. % residual solvent content
Colore
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Compatibilità
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)