T1075
Anti-Tal (CS-15) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Tsg101-associated ligase
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 84 kDa
Reattività contro le specie
rat, canine, human, mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using mouse brain S1 cytosolic fraction
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of human epitheloid carcinoma HeLa cell line and also canine kidney MDCK cell line
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using whole extract of rat brain S1 cytosolic fraction
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LRSAM1(90678)
mouse ... Lrsam1(227738)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)