Documenti fondamentali
SYNP191001
Synthware class A single volume pipet
bottle capacity 1 mL, borosilicate glass 3.3
Sinonimo/i:
Synthware P191001, Pasteur pipette
Scegli un formato
1 EACH
13,00 €
13,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
13,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
13,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech P191001
Capacità bottiglia
1 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Pipets, Single Volume, Class A, 1mL
Applicazioni
kemetch; synthware; pipet; volumetric; class a
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)