Documenti fondamentali
SRP8028
Sigma-Aldrich
DR6 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CD358, TNFRSF21, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 21
Scegli un formato
50 μG
292,00 €
292,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
292,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
292,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~80 kDa by SDS-PAGE
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
DR6 is an orphan TNF receptor superfamily member belonging to a subgroup of receptors called death receptors. Expressed ubiquitously with high expression in lymphoid organs, heart, brain, and pancreas. Broadly expressed by developing neurons where it functions as pro-apoptotic factor. Recently, it has been reported that interaction with the beta-amyloid precursor protein (APP) activates a widespread caspase-dependent self-destruction program dependent on caspase-6.
Stato fisico
Lyophilized from PBS.
Ricostituzione
Reconstitute with 50 μL deionized water. Further dilutions should be made with medium containing 5% fetal calf serum or a carrier protein.
Altre note
The Fc portion of human IgG1 is fused to the C-terminus of human DR6 (aa 42-351).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)