SRP6548
ApoJ/Clusterin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
AAG4, CLI, Clusterin Apolipoprotein J, KUB1, MGC24903, SGP-2, SGP2, TRPM2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
51.1 kDa (23-449 aa with a C-terminal His-tag.)
Confezionamento
pkg of 1 mg
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CLU(1191)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3