SRP6487
R spondin-1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CRISTIN-3, CRISTIN3, FLJ40906, R-spondin-1, RP11-566C13.1, RSPO, RSPO-1, RSPO1, Rspondin, Rspondin-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 27.6 kDa
observed mol wt 40 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Ser 21 is the predicted N-terminal .)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... RSPO1(284654)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.