SRP6474
GFRA1/GDNFRA human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
GDNFR, GFR-ALPHA-1, RET1L, RETL1, TRNR1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 45.5 kDa
observed mol wt 55-60 kDa (DTT-reduced. Asp 25 is the predicted N-terminal.)
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GFRA1(2674)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3