SRP6405
ErbB2/HER2/CD340 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ERBB2, HER-2/neu, MLN19, NEU, NGL, TKR1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
5-45 ng/mL
PM
calculated mol wt 72.4 kDa
observed mol wt 90-110 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation.)
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ErbB2(2064)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Read review on VEGF signaling pathway (Vascular endothelial growth factor (VEGF)/VEGF receptor) and find related products.