SRP6369
AKR1D1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
3o5bred, Aldo-keto reductase family 1, CBAS2, SRD5B1, member D1
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
39.5 kDa (346 aa, 1-326 aa + His Tag)
Confezionamento
pkg of 100 μg
Concentrazione
0.5 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... AKR1D1(6718)
Descrizione generale
Recombinant human AKR1D1 protein, fused to His-tag at N-terminus, was expressed in E.coli and purified by using conventional chromatography techniques.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)