SRP6284
Irisin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
FNDC5 (cleaved), Fibronectin Type III Domain-containing Protein 5, Fibronectin Type III Repeat-containing Protein 2 (cleaved)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
~13 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FNDC5(252995)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)