SRP6272
SPAM1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HYA1, HYAL1, HYAL3, HYAL5, PH-20, SPAG15
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
(Glycosaminoglycan)
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥92% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
calculated mol wt 52.1 kDa
observed mol wt 64-66 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to different glycosylation. Leu 36 is the predicted N-terminus.)
Confezionamento
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SPAM1(6677)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3