Documenti fondamentali
SRP6140
Sigma-Aldrich
hSUMO1-AMC human
≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Small ubiquitin-related modifier 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Origine biologica
human
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
11.142
Confezionamento
pkg of 50 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SUMO1(7341)
Descrizione generale
hSUMO1-AMC is prepared via the conjugation of 7-amino-4-methylcoumarin (AMC) to the C-terminal Gly of hSUMO1. This conjugation quenches the intrinsic fluorescence of AMC. Upon incubation with a protease recognizing hSUMOs, such as Senp1 or Senp2, AMC is released and the increase in fluorescence at 460 nm (Exc. 380 nm) can be measured. The enhanced purity of hSUMO1-AMC compared to that of other commercial vendors leads to a greater signal to noise ratio. This protein contains no extraneous tags.
Stato fisico
Lyophilized powder
Nota sulla preparazione
Centrifuge the vial prior to opening.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)