SRP6082
TRXB from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
TRXR, Thioredoxin reductase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Escherichia coli
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
34.6 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
Escherichia coli ... TRXB(949054)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)