SRP6062
PP2C α human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
PP1A, PP2CA, PPM1A, Protein phosphatase 1A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
46.6 kDa (418aa)
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PPM1A(5494)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)