SRP6050
HB-EGF from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
DTR, DTSF, HEGFL, Heparin-binding EGF-like growth factor, Proheparin-binding EGF-like growth factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
≥1x10^6 units/mg
PM
9.8 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
≤1 EU/μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... HBEGF(15200)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)