Documenti fondamentali
SRP5351
Sigma-Aldrich
AATK, GST tagged from mouse
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
AATYK, KIAA0641, LMTK1
Scegli un formato
20 μG
339,00 €
339,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
339,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
339,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
~71 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
mouse ... Aatk(11302)
Descrizione generale
AATK or apoptosis-associated tyrosine kinase contains a tyrosine kinase domain at the N-terminus and a proline-rich domain at the C-terminus. AATK is induced during apoptosis, and expression of this protein is a necessary pre-requisite for the induction of growth arrest and/or apoptosis of myeloid precursor cells. AATK is highly detected in brain, lung, kidney, and pancreas. AATK is also shown to produce neuronal differentiation in a neuroblastoma cell line.
Stato fisico
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota sulla preparazione
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)