Documenti fondamentali
SRP5350
Sigma-Aldrich
CRKL, His tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
crk-like protein
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
~39 kDa
N° accesso NCBI
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CRKL(1399)
Descrizione generale
CRKL or v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian)-like is a protein kinase containing SH2 and SH3 (src homology) domains that activate the RAS and JUN kinase signaling pathways and transform fibroblasts in a RAS-dependent fashion. It is a substrate of the BCR-ABL tyrosine kinase which plays a role in fibroblast transformation by BCR-ABL, and may be oncogenic. CRKL is also required for normal cellular responses to Fgf8, including survival and migration, Erk activation, and target gene expression.
Stato fisico
Supplied in 50 mM sodium phosphate, pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Nota sulla preparazione
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)