Documenti fondamentali
SRP5319
Sigma-Aldrich
PI3K (p110-α/p55-γ), active, His tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
p110-alpha, p55-gamma
Scegli un formato
10 μG
356,00 €
356,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
356,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
356,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO®
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
11.2-16.8 nmol/min·mg
PM
~111 kDa (p110α)
~61 kDa (p85γ)
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PIK3CA(5290)
Descrizione generale
PI3K (p110alpha/p55gamma) or Phosphatidylinositol 3-kinase is a lipid kinase that phosphorylates the inositol ring of phosphatidylinositol at the 3-prime position which serve as second messengers in growth signaling pathways. PI3K comprises a 110 kD catalytic subunit and a regulatory subunit of either 85, 55, or 50 kD. Phosphatidylinositol 3-kinase plays an important role in the metabolic actions of insulin, and a mutation in the PI3K has been associated with insulin resistance and plays an important role in glucose homeostasis in vivo. PI3K also plays an essential role in the development and induction of mast cells in normal and pathogenic immune responses.
Stato fisico
Supplied in 50 mM sodium phosphate, pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Nota sulla preparazione
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Note legali
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)