Documenti fondamentali
SRP5305
Sigma-Aldrich
TNIK, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Scegli un formato
10 μG
356,00 €
356,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
356,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
356,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO®
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
54-82 nmol/min·mg
PM
~67 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TNIK(23043)
Descrizione generale
TNIK or TRAF2 and NCK interacting kinase is characterized by an N-terminal kinase domain and a C-terminal GCK domain that serves a regulatory function. TNIK is mainly expression in brain, heart, and spleen and it is a specific effector of RAP2 which regulate actin cytoskeleton. TNIK is autophosphorylated in a manner dependent upon lys54 in the ATP-binding pocket of its kinase domain and plays a main role in cytoskeleton regulation.
Stato fisico
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota sulla preparazione
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Note legali
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)