Documenti fondamentali
SRP5281
Sigma-Aldrich
SPHK1, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
SPHK
Scegli un formato
10 μG
492,00 €
492,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
492,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
492,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO®
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
465-592 nmol/min·mg
PM
~71 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SPHK1(8877)
Descrizione generale
SPHK1 catalyzes the phosphorylation of sphingosine to form sphingosine-1-phosphate (SPP) which is a novel lipid messenger with both intracellular and extracellular functions. Various stimuli increase cellular levels of SPP by activation of SPHK1. Competitive inhibitors of SPHK1 block formation of SPP and selectively inhibit cellular proliferation induced by a variety of factors. SPHK1/sphingosine-1-phosphate pathway contributes to colon carcinogenesis. SPHK1 plays a key role in the generation and release of proinflammatory mediators triggered by anaphylatoxins from human macrophages and also is involved in the process of immune cell motility.
Stato fisico
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota sulla preparazione
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Note legali
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)