Documenti fondamentali
SRP5280
Sigma-Aldrich
PI3K (p110-α/p85-α), active, His tagged from mouse and human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
p110-alpha, p85-alpha
Scegli un formato
10 μG
327,00 €
327,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
327,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
327,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
mouse
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO®
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
64-97 nmol/min·mg
PM
~111 kDa (p110α)
~86 kDa (p85α)
N° accesso NCBI
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
mouse ... Pik3ca(18706)
Descrizione generale
The PI3K comprises of a 110 kDa catalytic subunit and a 85 kDa regulatory subunit. A number of isoforms of the 110 kDa catalytic subunit and the 85 kDa regulatory subunit exist in cells. The p110 alpha catalytic subunit (PIK3CA) is frequently mutated or amplified in a variety of cancers including ovarian and colon. PIK3CA gene copy number is increased in over 30% of ovarian cancers and this leads to increased PI3-kinase activity. Furthermore, the activity of p110 alpha is essential for vascular development and inactivation of p110 alpha leads to severe defects in angiogenic sprouting and vascular remodeling.
Stato fisico
Supplied in 50 mM sodium phosphate, pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Nota sulla preparazione
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Note legali
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)