Documenti fondamentali
SRP5277
Sigma-Aldrich
LYN A, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
FLJ26625, JTK8
Scegli un formato
10 μG
475,00 €
475,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
475,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
475,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO®
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
434-657 nmol/min·mg
PM
~81 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... LYN(4067)
Descrizione generale
LYN A is a member of the Src-family of protein kinases that participate in signaling pathways of a variety of cell surface receptors and are localized to the cytoplasmic side of the plasma membrane. LYN A is biosynthetically transported to the plasma membrane via the Golgi pool of caveolin along the secretory pathway. The trafficking of LYN A from the Golgi apparatus to the plasma membrane is inhibited by deletion of the kinase domain but not by kinase inactivation. The kinase domain of LYN A plays a role in LYN A trafficking besides catalysis of substrate phosphorylation. cDNA microarray analysis revealed that LYN A may be involved in the changes that are related to tumor pathogenesis.
Stato fisico
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota sulla preparazione
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Note legali
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)