Documenti fondamentali
SRP5268
Sigma-Aldrich
HDAC9, active, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
DKFZp779K1053, HD7, HDAC, HDAC7, HDAC7B, HDAC9B, HDAC9FL, HDRP, KIAA0744, MITR
Scegli un formato
10 μG
507,00 €
507,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
507,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
507,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
199-299 RLU/min·ng
PM
~77 kDa
N° accesso NCBI
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HDAC9(9734)
Descrizione generale
HDAC9 or MIRT belongs to the histone deacetylase /acuc/apha family and is a component of the histone deacetylase complex. HDAC9 gene is orthologous to the Xenopus and mouse MITR genes (MEF2-interacting transcription repressor). HDAC9 represses MEF2 activity through recruitment of multicomponent corepressor complexes that include CtBP and HDACs. HDAC9 is a calcium-sensitive transcriptional repressor of MEF2. Binding of calmodulin to HDAC9 leads to its dissociation from MEF2, relieving MEF2 from the transcriptional repression. HDAC9 is a signal-responsive transcriptional repressor in mouse skeletal muscle that is downregulated upon denervation.
Stato fisico
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota sulla preparazione
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)