Documenti fondamentali
SRP5265
Sigma-Aldrich
HDAC1, active, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
DKFZp686H12203, GON-10, HD1, RPD3, RPD3L1
Scegli un formato
10 μG
508,00 €
508,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
508,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
508,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
7565-11765 RLU/min·ng
PM
~88 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HDAC1(3065)
Descrizione generale
HDAC1 or Histone deacetylase 1 belongs to the histone deacetylase/acuc/apha family and is a component of the histone deacetylase complex which plays a key role in the regulation of eukaryotic gene expression. HDAC1 interacts with retinoblastoma tumor-suppressor protein and this complex is a key element in the control of cell proliferation and differentiation. Together with metastasis-associated protein-2, HDAC1 deacetylates p53 and modulates its effect on cell growth and apoptosis. HDAC1 is an essential element of the co-activation system for IFN-induced gene regulation and antiviral responses.
Stato fisico
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota sulla preparazione
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)