SRP4696
ApoE3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Apolipoprotein E3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
~34 kDa
Confezionamento
pkg of 500 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
activity assay: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... APOE(348)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3