SRP4248
MIP-1beta from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CCL4, MIP-1- β, Macrophage inflammatory protein 1-β, Small inducible cytokine A4, T-cell activation protein 2
About This Item
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~7.8 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Ccl4(20303)
Descrizione generale
MIP-1β is mainly generated by monocytes and lymphocytes. It is a member of CC family of chemokine intercrine cytokine. MIP-1β shares 70% similarity with MIP-1α. It is localized to a number of tissues such as smooth muscles, monocytes, neutrophils, mast cells, fibroblast B and T lymphocytes.[1]
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)