SRP4247
MIP-1beta human
recombinant, expressed in E. coli, ≥99% (SDS-PAGE), ≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
CCL4, MIP-1- β, Macrophage inflammatory protein 1-β, Small inducible cytokine A4, T-cell activation protein 2
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥99% (HPLC)
≥99% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~7.6 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CCL4(388372)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)