Documenti fondamentali
SRP4174
Sigma-Aldrich
IL-16 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
IL16, KIAA4048, LCF, Lymphocyte Chemoattractant Factor, mKIAA4048, prIL-16
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~13.2 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Il16(16170)
Descrizione generale
Interleukin 16 (IL-16), also known as lymphocyte chemoattractant factor (LCF), stimulates a migratory response in CD4+ T cells and CD4+ monocytes and eosinophils. In addition, human IL-16 induces expression of the IL-2 receptor by T cells. mouse IL-16 is a 13.2 kDa protein containing 127 amino acid residues.
Stato fisico
Lyophilized from 5 mM Sodium Phosphate, pH 7.6.
Ricostituzione
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1 mg/mL. The solution can then be diluted into other aqueous buffers.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)