Documenti
SCP0098
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H36N7O11
Peso molecolare:
694.67
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
Caspase Substrate,
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥80%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3