SRP3245
IL-9 from rat
≥98% (SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
T-cell growth factor p40, p40 cytokine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
IL-9 from rat, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Origine biologica
rat
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
14.3 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... IL9(116558)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3