SRP3057
ICAM-I human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
CD54 antigen, Intercellular adhesion molecule 1, major group rhinovirus receptor
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in CHO cells
Sterilità
sterile
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
25 ng/mL
PM
72.0-80.0 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ICAM1(3383)
Descrizione generale
Recombinant human ICAM-1 is a 49.5 kDa glycoprotein comprising the extracellular domain (453 amino acid residues) of ICAM-1. Monomeric glycosylated ICAM-1 migrates at an apparent molecular weight of approximately 72.0-80.0 kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions.
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)