SRP2054
PPARα, ligand binding domain (170-468) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
MGC2237, MGC2452, NR1C1, PPAR, PPARalpha, hPPAR
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Tag
His tagged (N-terminal)
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
frozen liquid
PM
~39.4 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
850 μg/mL
Colore
clear colorless
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PPARA(5465)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1