Documenti fondamentali
SRP0717
Sigma-Aldrich
NEK8, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
Scegli un formato
10 μG
386,00 €
386,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
386,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
386,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
70-95% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
Attività specifica
5.0-7.0 nmol/min·mg
PM
~66 kDa
Concentrazione
0.05 μg/μL
Numero d’accesso
NM_178170
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... NEK8(284086)
Applicazioni
Useful for kinase assay and Western blot.
Azioni biochim/fisiol
Recombinant human NEK8 (1-322) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. NEK8 or NIMA-related kinase 8 is a member of the serine/threionine protein kinase family related to NIMA (never in mitosis, gene A) of Aspergillus nidulans which may play a role in cell cycle progression from G2 to M phase. NEK8 is part of a complex of ciliary proteins required for renal and cardiovascular development (1). NEK8 interacts with polycystin signal transduction pathways and may control the targeting of these ciliary proteins (2).
Ricostituzione
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Stoccaggio e stabilità
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Note legali
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)