Documenti fondamentali
SRP0660
Sigma-Aldrich
CD48, FC Fusion ( IgG1), AviTag (Human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
BLAST-1, CD2L, Cluster of Differentiation 48, SLAMF2
Scegli un formato
100 μG
448,00 €
448,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
448,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
448,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
51 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CD48(962)
Descrizione generale
Human CD48, Fc fusion protein, also known as Cluster of Differentiation 48, BLAST-1, or SLAMF2. GenBank Accession No. NM_001778, a.a. 27-220 expressed in a HEK293 cell expression system. This protein is fused at the C-terminus to the Fc region of human IgG1 using Avitag technology. MW = 51 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)