Documenti
SRP0603
Sigma-Aldrich
TIGIT, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9 (VSIG9), V-set and transmembrane domaincontaining protein 3 (VSTM3)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
41.6 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TIGIT(201633)
Descrizione generale
Human T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains (TIGIT), also known as V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9 (VSIG9), and V-set and transmembrane domaincontaining protein 3 (VSTM3), GenBank Accession No. NM_173799, a.a. 22-141 fused to Fc region of human IgG1 and enzymatically biotinylated using Avitag technology, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 41.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1