Documenti fondamentali
SRP0488
Sigma-Aldrich
PLA2G12A human
recombinant, expressed in mammalian cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
GXII, Phospholipase A2 G12, ROSSY
Scegli un formato
20 μG
661,00 €
661,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
661,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
661,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in mammalian cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
22 kDa
Confezionamento
pkg of 10 and 20 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
0.14 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Human PLA2G12A (GenBank Accession No. NM_030821), amino acids 23-189(end) with C-terminal His-tag, MW=22 kDa, expressed in a mammalian cell expression system.
Applicazioni
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Stato fisico
Fomulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 200 mM Imidazole, and 20% Glycerol.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marianne Berg et al.
Molecular cancer, 9, 100-100 (2010-05-13)
Estimates suggest that up to 30% of colorectal cancers (CRC) may develop due to an increased genetic risk. The mean age at diagnosis for CRC is about 70 years. Time of disease onset 20 years younger than the mean age