Documenti fondamentali
SRP0386
Sigma-Aldrich
NSD1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥63% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
KMT3B, STO, nuclear receptor binding SET domain protein 1
Scegli un formato
50 μG
633,00 €
633,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
633,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
633,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥63% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
54 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... NSD1(64324)
Descrizione generale
Human NSD1 (GenBank Accession No. NM_022455), amino-acids 1849-2094 with N-terminal GST tag, MW = 54 kDa, expressed in an E.coli expression system.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Toshiko Yamada-Okabe et al.
Cell biochemistry and function, 26(2), 146-150 (2007-04-18)
Nuclear receptor-binding SET-domain-containing protein 1 (NSD1), a culprit gene for Sotos syndrome, contains a su(var)3-9, enhancer-of-zeste, trithorax (SET) domain that is responsible for histone methyltransferase activity and other domains such as plant homeodomain (PHD) and proline-tryptophan-tryptophan-proline (PWWP) involved in protein-protein
Pascale Saugier-Veber et al.
Human mutation, 28(11), 1098-1107 (2007-06-15)
Sotos syndrome is an overgrowth syndrome characterized by distinctive facial features, learning difficulties, and macrocephaly with frequent pre- and postnatal overgrowth with advanced bone age. Here, we report on our experience in the molecular diagnostic of Sotos syndrome on 116