Documenti fondamentali
SRP0332
Sigma-Aldrich
FYN A active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
FYN oncogene related to SRC, FGR, YES, p59-FYN
Scegli un formato
10 μG
515,00 €
515,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
515,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
515,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥60% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
61 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... FYN(2534)
Descrizione generale
Human FYN A (GenBank Accession No. NM_002037), full length, amino acids 2-537 (end) with N-terminal Flag-tag, MW= 61 kDa, expressed in Sf9 insect cells.
Applicazioni
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Stato fisico
Fomulated in 45 mM Tris-HCl, pH 8.0, 124 mM NaCl, 2.4 mM KCl, 18 mM glutathione, and 10% glycerol.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kathleen E McGrath et al.
Blood, 111(4), 2409-2417 (2007-11-23)
Enucleation is the hallmark of erythropoiesis in mammals. Previously, we determined that yolk sac-derived primitive erythroblasts mature in the bloodstream and enucleate between embryonic day (E)14.5 and E16.5 of mouse gestation. While definitive erythroblasts enucleate by nuclear extrusion, generating reticulocytes
Hyang-Sook Hoe et al.
The Journal of biological chemistry, 283(10), 6288-6299 (2007-12-20)
Dab1 is an intracellular adaptor protein that interacts with amyloid precursor protein (APP) and apoE receptor 2 (apoEr2), increases their levels on the cell surface, and increases their cleavage by alpha-secretases. To investigate the mechanism underlying these alterations in processing