Documenti fondamentali
SRP0318
Sigma-Aldrich
JMJD1A human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
JHDM2A, KDM3A, lysine (K)-specific demethylase 3A
Scegli un formato
20 μG
485,00 €
485,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
485,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
485,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥40% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
148.2 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... KDM3A(55818)
Descrizione generale
Human JMJD1A (also known as KDM3A or JHDM2A), (GenBank Accession No. NM_018433), amino acids 2-1322 (end) with Nterminal FLAG-tag, MW=148.2 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Stato fisico
Formulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 124 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 90 ng/uL Flag peptide, 10% Glycerol, and 3 mM DTT.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Guo X. et al.
Neoplasma, 52, 153-157 (2011)
Zi-Ming Du et al.
PloS one, 6(4), e19137-e19137 (2011-05-05)
The role of microRNA-155 (miR-155) has been associated with oncogenesis of several human tumors. However the expression pattern of miR-155 has not been investigated in nasopharyngeal carcinoma (NPC). The present study was to assess miR-155 expression pattern and its possible