Documenti fondamentali
SRP0238
Sigma-Aldrich
cMet Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HGFR, Hepatocyte growth factor receptor, RCCP2, Scatter factor receptor, met Proto-oncogene
Scegli un formato
10 μG
340,00 €
340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
340,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥60% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
74 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MET(4233)
Descrizione generale
Human cMet (GenBank Accession No. X54559), (amino acids 956-1390) with N-terminal GST tag, MW = 74 kDa, expressed in an Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Applicazioni
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors and selectivity profiling.
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will transfer 1 pmol phosphate to Tyr substrate per minute at pH 7.4 and 30°C.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 130 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 3 mM DTT and 20% glycerol.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)