Documenti fondamentali
SRP0209
Sigma-Aldrich
PRL-2 (2-167) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
OV-1, PRL-2, PTP4A2, Protein tyrosine phosphatase type IVA, member 2, Protein-tyrosine phosphatase of regenerating liver 2
Scegli un formato
50 μG
453,00 €
453,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
453,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
453,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
19.1 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PTP4A2(8073)
Descrizione generale
Human PRL 2 (GenBank Accession No. NM_080391), (amino acids 2-167) with N-terminal HIS tag, MW = 19.1 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Applicazioni
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definizione di unità
One unit will hydrolyze 1 nmol p-nitrophenyl phosphate per minute at pH 7.4 and 30°C.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol and 3 mM DTT.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)