Documenti fondamentali
SRP0143
Sigma-Aldrich
PRMT4 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥65% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Arginine N-methyltransferase 4, CARM1, Coactivator-associated arginine methyltransferase 1, PRMT4
Scegli un formato
20 μG
648,00 €
648,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
648,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
648,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥65% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
66 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CARM1(10498)
Descrizione generale
Human PRMT4 (CARM1) (GenBank Accession No. NM_199141), amino acids 2-end, with N-terminal His-tag, MW = 66 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Applicazioni
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme required to methylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tatsuo Ito et al.
BMC developmental biology, 9, 47-47 (2009-09-04)
Chondrogenesis and subsequent endochondral ossification are processes tightly regulated by the transcription factor Sox9 (SRY-related high mobility group-Box gene 9), but molecular mechanisms underlying this activity remain unclear. Here we report that coactivator-associated arginine methyltransferase 1 (CARM1) regulates chondrocyte proliferation