SRP0123
JMJD2C Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
GASC1, Gene amplified in squamous cell carcinoma 1 protein, JHDM3C, KIAA0780, Lysine-specific demethylase 4C (KDM4C)
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
69 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... KDM4C(23081)
Descrizione generale
Human JMJD2C, GenBank Accession No. BC143571) (amino-acids 2-372) with N-terminal ST tag, MW = 69kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)