SRP0113
HDAC-11 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥10% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HD11, Histone deacetylase 11
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥10% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
66 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HDAC11(79885)
Descrizione generale
Human HDAC11, full length, GenBank Accession No. BC009676, with N-terminal GST tag, MW = 66kDa, expressed in baculovirus expression system.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)