SML3848
Y-320
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(4-Chlorophenyl)-N-[3-cyano-4-(4-morpholin-4-ylpiperidin-1-yl)phenyl]-5-methylpyrazole-4-carboxamide, 1-(4-Chlorophenyl)-N-[3-cyano-4-(4-morpholinopiperidin-1-yl)-phenyl]-5-methylpyrazole-4-carboxamide, 1-(4-Chlorophenyl)-N-[3-cyano-4-[4-(4-morpholinyl)-1-piperidinyl]phenyl]-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, Y 320, Y320
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
N#CC1=CC(NC(C2=C(C)N(C3=CC=C(C=C3)Cl)N=C2)=O)=CC=C1N4CCC(CC4)N5CCOCC5
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3