SML3681
ATM-3507
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
ATM 3507, [3-[[2,3-Dimethyl-1-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-1H-indol-5-yl]oxy]phenyl][4-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]-1-piperazinyl]-methanone
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
, Colorless to light brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3