SML3566
SUN11602
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[[4-[[2-(4-Amino-2,3,5,6-tetramethylanilino)acetyl]-methylamino]piperidin-1-yl]methyl]benzamide, 4-[[4-[[2-[(4-Amino-2,3,5,6-tetramethylphenyl)amino]acetyl]methylamino]-1-piperidinyl]methyl]benzamide, SUN 11602, SUN-11602
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3