Vai a
SML0230
GW-803430
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-(4-chloro-phenyl)-3-[3-methoxy-4-(2-pyrrolidin-1-yl-ethoxy)-phenyl]-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one, GW-3430, GW-803430A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
111,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H24ClN3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.99
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥4 mg/mL at warmed to 60 °C
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc[n]([c]2=O)c4cc(c(cc4)OCCN5CCCC5)OC)cc1c3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C25H24ClN3O3S/c1-31-22-14-19(8-9-21(22)32-13-12-28-10-2-3-11-28)29-16-27-20-15-23(33-24(20)25(29)30)17-4-6-18(26)7-5-17/h4-9,14-16H,2-3,10-13H2,1H3
InChI key
MWULMTACIBZPGN-UHFFFAOYSA-N
Application
GW-803430 may be used in MCHR1-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
GW-803430 is a centraly active and selective melanin-concentrating hormone receptor (MCHR) 1 antagonist
GW-803430 antagonizes central MCHR1 and produces anxiolytic, anti-depressant and anti-obesity effects in rats and mice. It also controls the alcohol-seeking behavior in rats and is a promising treatment for alcohol use-related disorders.
Features and Benefits
This compound is featured on the Melanin-Concentrating Hormone Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1047SML1445SML3414
GW-803430 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0230
GW-803430
GW2580 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1047
GW2580
WZ4003 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1445
WZ4003
GW627368X ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3414
GW627368X
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥4 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)