Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 72,20 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 293,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
72,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC2=C(C)C=C(C)C=C2C=C1C3=C(C4=CC=CC=C4)N=CN3
Biochem/physiol Actions
Activator of the bone marker alkaline phosphatase (ALP) that promotes osteogenesis; promotes activation of the β isoform of p38 MAP kinase
DIPQUO is a potent activator of the bone marker alkaline phosphatase (ALP) that promotes osteogenesis in human MSCs and zebrafish. DIPQUO potently induces osteoblast differentiation. It promotes bone formation and regeneration in zebra fish. It appears that DIPQUO promotes activation of the β isoform of p38 MAP kinase
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?